Merck
AMBH9884CBFF
Ambeed, Inc.
5-Amino-3-methylisothiazole-4-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
139.18
Número MDL:
Iupac Name
5-amino-3-methyl-4-isothiazolecarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H5N3S/c1-3-4(2-6)5(7)9-8-3/h7H2,1H3
Clave InChI
PJQFZPWSFDVYIF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/41808-35-9.html
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)