Merck
AMBH9884CBD0
Ambeed, Inc.
3-Bromofuro[3,2-b]pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
198.02
Número MDL:
Iupac Name
3-bromofuro[3,2-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrNO/c8-5-4-10-6-2-1-3-9-7(5)6/h1-4H
Clave InChI
KHMAAFDMZSYVEF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/92404-63-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)