Merck
AMBH9884CBBA
Ambeed, Inc.
tert-Butyl ((1H-imidazol-2-yl)methyl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
197.24
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
tert-butyl 1H-imidazol-2-ylmethylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H15N3O2/c1-9(2,3)14-8(13)12-6-7-10-4-5-11-7/h4-5H,6H2,1-3H3,(H,10,11)(H,12,13)
Clave InChI
CEUVRSCDAWCEGC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/203664-05-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/203664-05-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)