Merck
AMBH9884C981
Ambeed, Inc.
Methyl 2-amino-5-iodo-3-methylbenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
291.09
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-amino-5-iodo-3-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H10INO2/c1-5-3-6(10)4-7(8(5)11)9(12)13-2/h3-4H,11H2,1-2H3
Clave InChI
UJLVVUDYGUFLCR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1096481-48-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)