Merck
AMBH9884C91A
Ambeed, Inc.
(2-Chloropyridin-4-yl)methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
142.59
Número MDL:
Iupac Name
(2-chloro-4-pyridinyl)methylamine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2/c7-6-3-5(4-8)1-2-9-6/h1-3H,4,8H2
Clave InChI
GGHCWJWUOSNCSK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/144900-57-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)