Merck
AMBH9884C826
Ambeed, Inc.
5-Hydroxy-N-methylpicolinamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
152.15
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-hydroxy-N-methyl-2-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c1-8-7(11)6-3-2-5(10)4-9-6/h2-4,10H,1H3,(H,8,11)
Clave InChI
VEVQBSJYFWZLQU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/859538-76-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/859538-76-4.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)