Merck
AMBH9884C740
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(benzo[d]thiazol-2-yl)-2-oxoacetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
235.26
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 1,3-benzothiazol-2-yl(oxo)acetate
Inchi Code
1S/C11H9NO3S/c1-2-15-11(14)9(13)10-12-7-5-3-4-6-8(7)16-10/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
XWOIZBDKZDPDQY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/20474-55-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)