Merck
AMBH9884C6E3
Ambeed, Inc.
(2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
225.36
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-chloro-6-(trifluoromethyl)-4-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H4BClF3NO2/c8-5-2-3(7(13)14)1-4(12-5)6(9,10)11/h1-2,13-14H
Clave InChI
LVJRNQWDVNYDOI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1446486-10-7.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)