Merck
AMBH9884C696
Ambeed, Inc.
Benzenepentacarboxylic Acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
298.16
Número MDL:
Iupac Name
1,2,3,4,5-benzenepentacarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H6O10/c12-7(13)2-1-3(8(14)15)5(10(18)19)6(11(20)21)4(2)9(16)17/h1H,(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19)(H,20,21)
Clave InChI
QNSOHXTZPUMONC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1585-40-6.html
Synonym
Benzene-1,2,3,4,5-pentacarboxylic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1585-40-6.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)