Merck
AMBH9884C5A5
Ambeed, Inc.
N1,N1-Dimethyl-2-(trifluoromethyl)benzene-1,4-diamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.19
Número MDL:
Iupac Name
N~1~,N~1~-dimethyl-2-(trifluoromethyl)-1,4-benzenediamine
Inchi Code
1S/C9H11F3N2/c1-14(2)8-4-3-6(13)5-7(8)9(10,11)12/h3-5H,13H2,1-2H3
Clave InChI
ZQEWNTUETRXSRX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54672-12-7.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)