Merck
AMBH9884C485
Ambeed, Inc.
1,2-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)benzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
319.9
Número MDL:
Iupac Name
1,2-dibromo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C7H3Br2F3O/c8-5-2-1-4(3-6(5)9)13-7(10,11)12/h1-3H
Clave InChI
TWWYCVQUIRYXRE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1682-06-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)