Merck
AMBH9884C3EC
Ambeed, Inc.
Isoxazol-3-ylmethanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
98.1
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-isoxazolylmethanamine
Inchi Code
1S/C4H6N2O/c5-3-4-1-2-7-6-4/h1-2H,3,5H2
Clave InChI
NRYCMMCUURADTR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/131052-58-9.html
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)