Merck
AMBH9884C359
Ambeed, Inc.
1-((5-Bromo-2-methoxyphenyl)sulfonyl)pyrrolidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
320.21
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-[(5-bromo-2-methoxyphenyl)sulfonyl]pyrrolidine
Inchi Code
1S/C11H14BrNO3S/c1-16-10-5-4-9(12)8-11(10)17(14,15)13-6-2-3-7-13/h4-5,8H,2-3,6-7H2,1H3
Clave InChI
FPKQJHZVAVRUQD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/691381-10-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)