Merck
AMBH9884C17D
Ambeed, Inc.
2-(Difluoromethyl)isonicotinonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
154.12
Número MDL:
Iupac Name
2-(difluoromethyl)isonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H4F2N2/c8-7(9)6-3-5(4-10)1-2-11-6/h1-3,7H
Clave InChI
MHIVNBZOWUQBSC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1211528-71-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1211528-71-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)