AMBH9884BC60
Ambeed, Inc.
7-Fluoronaphthalene-1,3-diol
About This Item
Iupac Name
7-fluoronaphthalene-1,3-diol
Inchi Code
1S/C10H7FO2/c11-7-2-1-6-3-8(12)5-10(13)9(6)4-7/h1-5,12-13H
Clave InChI
BFVNQJDIGYJIDR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)