AMBH97F1153D
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(2-aminopyrimidin-4-yl)acetate
About This Item
Iupac Name
ethyl (2-amino-4-pyrimidinyl)acetate
Inchi Code
1S/C8H11N3O2/c1-2-13-7(12)5-6-3-4-10-8(9)11-6/h3-4H,2,5H2,1H3,(H2,9,10,11)
Clave InChI
BAOXHPPKUAJHEM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1194375-38-6.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)