Merck
AMBH97F1143B
Ambeed, Inc.
6-Aminoquinoxaline-2,3(1H,4H)-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.16
Número MDL:
Iupac Name
6-amino-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c9-4-1-2-5-6(3-4)11-8(13)7(12)10-5/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
Clave InChI
DNCKPMPEGDANJK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6973-93-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)