Merck
AMBH97F07C95
Ambeed, Inc.
Ethyl 2,6-dimethylbenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.23
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 2,6-dimethylbenzoate
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-4-13-11(12)10-8(2)6-5-7-9(10)3/h5-7H,4H2,1-3H3
Clave InChI
NBBSIMLSNFENNF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/36596-67-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)