Merck
AMBH97F07B1D
Ambeed, Inc.
4-(Methoxymethyl)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
123.15
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-(methoxymethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H9NO/c1-9-6-7-2-4-8-5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
Clave InChI
MBGSSZLPFNHEHX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/70199-60-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)