Merck
AMBH97F07A6E
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-1-methoxy-3-nitrobenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
171.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-fluoro-1-methoxy-3-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H6FNO3/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)8)9(10)11/h2-4H,1H3
Clave InChI
WDQHQUDZNPCCAF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/445-68-1.html
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/445-68-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)