Merck
AMBH97F07A0C
Ambeed, Inc.
2,5-Di(thiophen-2-yl)thieno[3,2-b]thiophene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
304.48
Número MDL:
Iupac Name
2,5-di(2-thienyl)thieno[3,2-b]thiophene
Inchi Code
1S/C14H8S4/c1-3-9(15-5-1)11-7-13-14(17-11)8-12(18-13)10-4-2-6-16-10/h1-8H
Clave InChI
FDQXVHKNZBLBFY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21210-90-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/21210-90-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)