Merck
AMBH97F078AC
Ambeed, Inc.
2-Amino-5-ethylthiophene-3-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
152.22
Número MDL:
Iupac Name
2-amino-5-ethyl-3-thiophenecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H8N2S/c1-2-6-3-5(4-8)7(9)10-6/h3H,2,9H2,1H3
Clave InChI
DEYFOBPFHOSFPH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/635302-32-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)