AMBH97F07703
Ambeed, Inc.
3-Bromo-6-fluoroquinoline
About This Item
Iupac Name
3-bromo-6-fluoroquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrFN/c10-7-3-6-4-8(11)1-2-9(6)12-5-7/h1-5H
Clave InChI
BDFONODCJLSXEP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)