Merck
AMBH97F06B3E
Ambeed, Inc.
1-Cyclopropyl-2,2,2-trifluoroethanamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
175.58
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-cyclopropyl-2,2,2-trifluoroethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8F3N.ClH/c6-5(7,8)4(9)3-1-2-3;/h3-4H,1-2,9H2;1H
Clave InChI
SYGCZMSQFRLXRX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/75702-99-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)