Merck
AMBH97F06B3C
Ambeed, Inc.
5,7-Difluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
197.14
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5,7-difluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5F2NO2/c10-5-1-4-2-7(9(13)14)12-8(4)6(11)3-5/h1-3,12H,(H,13,14)
Clave InChI
WVZUEYDXSLBMEK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/186432-20-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)