AMBH97F066E7
Ambeed, Inc.
6,7-DIMETHOXY-3,4-DIHYDRO-2H-ISOQUINOLIN
About This Item
Iupac Name
6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1(2H)-isoquinolinone
Inchi Code
1S/C11H13NO3/c1-14-9-5-7-3-4-12-11(13)8(7)6-10(9)15-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,12,13)
Clave InChI
MQKFSXLBPPCAGR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)