Merck
AMBH97F066D2
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
222.14
Número MDL:
Iupac Name
[2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H6F4O2/c10-7-4-6(9(11,12)13)2-1-5(7)3-8(14)15/h1-2,4H,3H2,(H,14,15)
Clave InChI
LUIOBGWYVHPKRC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/209991-64-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)