Merck
AMBH97F0610E
Ambeed, Inc.
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
206.12
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)5-2-1-4(11)3-6(5)12(13)14/h1-3H,11H2
Clave InChI
ZDZNJYXHGWSWTN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/393-80-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)