AMBH97F05BC2
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-4-(methylthio)aniline
About This Item
Iupac Name
2-fluoro-4-(methylsulfanyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H8FNS/c1-10-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,9H2,1H3
Clave InChI
ZINVZVDSYNURHM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)