Merck
AMBH97F05B93
Ambeed, Inc.
1-Bromo-2,3-dichloro-4-fluorobenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.89
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-2,3-dichloro-4-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C6H2BrCl2F/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2H
Clave InChI
CBJHQGPVASQJFW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1093092-14-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)