AMBH97F05A4C
Ambeed, Inc.
Spiro[indene-1,4'-piperidine]
About This Item
Iupac Name
spiro[indene-1,4'-piperidine]
Inchi Code
1S/C13H15N/c1-2-4-12-11(3-1)5-6-13(12)7-9-14-10-8-13/h1-6,14H,7-10H2
Clave InChI
QXNXVWNYCKUANQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)