AMBH97F04BA3
Ambeed, Inc.
4-Aminothieno[3,2-d]pyrimidine-7-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
4-aminothieno[3,2-d]pyrimidine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H5N3O2S/c8-6-5-4(9-2-10-6)3(1-13-5)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)(H2,8,9,10)
Clave InChI
XHAMZTOKACCSNT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)