AMBH97F04492
Ambeed, Inc.
2-Bromo-3-fluoroisonicotinaldehyde
About This Item
Iupac Name
2-bromo-3-fluoroisonicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C6H3BrFNO/c7-6-5(8)4(3-10)1-2-9-6/h1-3H
Clave InChI
WXWCXVNMFZTDCP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1227572-94-2.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)