Merck
AMBH97F04252
Ambeed, Inc.
2-(2-Methoxyethoxy)acetyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
152.58
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(2-methoxyethoxy)acetyl chloride
Inchi Code
1S/C5H9ClO3/c1-8-2-3-9-4-5(6)7/h2-4H2,1H3
Clave InChI
OZJZCCMIOZPPIT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16024-55-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)