AMBH97F040C7
Ambeed, Inc.
1,3-Bis(4-bromophenyl)propan-2-one
About This Item
Iupac Name
1,3-bis(4-bromophenyl)acetone
Inchi Code
1S/C15H12Br2O/c16-13-5-1-11(2-6-13)9-15(18)10-12-3-7-14(17)8-4-12/h1-8H,9-10H2
Clave InChI
DQQKEYDDVSREIE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)