Merck
AMBH97BA1322
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-amino-3-(methylsulfanyl)propanoate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.7
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 2-amino-3-(methylsulfanyl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO2S.ClH/c1-3-9-6(8)5(7)4-10-2;/h5H,3-4,7H2,1-2H3;1H
Clave InChI
VSVWQMIGAVLMCJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/61786-58-1.html
Synonym
ethyl S-methylcysteinate hydrochloride
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)