Merck
AMBH97BA123A
Ambeed, Inc.
Methyl 3-bromo-2-oxobutanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
195.01
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-bromo-2-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C5H7BrO3/c1-3(6)4(7)5(8)9-2/h3H,1-2H3
Clave InChI
HYDCQMJFDPQCJH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34329-73-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)