Merck
AMBH97BA11FF
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-(piperidin-2-yl)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-bromo-2-(2-piperidinyl)pyridine
Inchi Code
1S/C10H13BrN2/c11-8-4-5-10(13-7-8)9-3-1-2-6-12-9/h4-5,7,9,12H,1-3,6H2
Clave InChI
KGDVRGKGCPYUMA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1270356-25-6.html
Synonym
5-bromo-2-(piperidin-2-yl)pyridine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)