Merck
AMBH97BA0B9A
Ambeed, Inc.
9-Benzyl-3-bromo-9H-carbazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
336.23
Número MDL:
Iupac Name
9-benzyl-3-bromo-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C19H14BrN/c20-15-10-11-19-17(12-15)16-8-4-5-9-18(16)21(19)13-14-6-2-1-3-7-14/h1-12H,13H2
Clave InChI
NMNQVRIUUBFICK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/339576-55-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/339576-55-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)