Merck
AMBH97BA0AC4
Ambeed, Inc.
Methyl 5-aminofuran-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
141.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 5-amino-2-furoate
Inchi Code
1S/C6H7NO3/c1-9-6(8)4-2-3-5(7)10-4/h2-3H,7H2,1H3
Clave InChI
KLKQGSISBRVCTK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22600-30-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)