Merck
AMBH97BA0A4D
Ambeed, Inc.
2-(4-Ethoxyphenyl)acetonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
161.2
Número MDL:
Iupac Name
(4-ethoxyphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H11NO/c1-2-12-10-5-3-9(4-6-10)7-8-11/h3-6H,2,7H2,1H3
Clave InChI
PQXBQWKKJUWNDI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6775-77-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)