Merck
AMBH97BA0996
Ambeed, Inc.
5-Methyl-1,3,4-thiadiazole-2-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
128.15
Número MDL:
Iupac Name
5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C4H4N2OS/c1-3-5-6-4(2-7)8-3/h2H,1H3
Clave InChI
GCPFDERTUUICNT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/61018-49-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)