Merck
AMBH97BA0146
Ambeed, Inc.
2-(Tetrahydrofuran-2-yl)acetonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
111.14
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tetrahydro-2-furanylacetonitrile
Inchi Code
1S/C6H9NO/c7-4-3-6-2-1-5-8-6/h6H,1-3,5H2
Clave InChI
LSCVJPYMXOAEPX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/33414-62-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)