Merck
AMBH97B9F38A
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-6-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
151.14
Número MDL:
Iupac Name
5-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-6-amine
Inchi Code
1S/C7H6FN3/c8-5-3-4-1-2-10-7(4)11-6(5)9/h1-3H,(H3,9,10,11)
Clave InChI
FPTXNABRKRGXII-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1190321-94-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)