Merck
AMBH97B9F1E0
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4-(pyrrolidin-1-yl)pyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
183.64
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-4-(1-pyrrolidinyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H10ClN3/c9-8-10-4-3-7(11-8)12-5-1-2-6-12/h3-4H,1-2,5-6H2
Clave InChI
OSBZWNGXKCNMHM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35691-20-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)