Merck
AMBH96F10D05
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorophenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
244.97
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorophenol
Inchi Code
1S/C6HBrF4O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
Clave InChI
ZBYSEVWUBQSGKC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1998-61-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)