AMBH96F10AB8
Ambeed, Inc.
6-Phenylpyrazin-2-amine
About This Item
Iupac Name
6-phenyl-2-pyrazinamine
Inchi Code
1S/C10H9N3/c11-10-7-12-6-9(13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H2,11,13)
Clave InChI
PSEVKGFJGGKCIX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)