Merck
AMBH96F10A49
Ambeed, Inc.
Methyl 5-bromo-2,3-difluorobenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
251.03
Número MDL:
Iupac Name
methyl 5-bromo-2,3-difluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H5BrF2O2/c1-13-8(12)5-2-4(9)3-6(10)7(5)11/h2-3H,1H3
Clave InChI
DKMZPQFQQSKBRL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1150163-69-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)