AMBH9614FC7F
Ambeed, Inc.
Methyl 3-methoxythiophene-2-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 3-methoxy-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H8O3S/c1-9-5-3-4-11-6(5)7(8)10-2/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
MWADWXJPBMFRGL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)