Merck
AMBH9614FC15
Ambeed, Inc.
Bromo-peg3-t-butyl ester
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
341.24
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-(2-(2-bromoethoxy)ethoxy)ethoxy)propanoate
Inchi Code
1S/C13H25BrO5/c1-13(2,3)19-12(15)4-6-16-8-10-18-11-9-17-7-5-14/h4-11H2,1-3H3
Clave InChI
ISAHSVMMFPHXFG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/782475-37-0.html
Synonym
tert-butyl 3-(2-(2-(2-bromoethoxy)ethoxy)ethoxy)propanoate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/782475-37-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)